Learn More
2-Bencilfenol, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11435896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435896 10 g 10 g
11445896 50 g 50 g
11455896 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22246.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28994-41-4
Fórmula molecular C13H12O
Peso molecular (g/mol) 184.238
Número MDL MFCD00002242
Clave InChI CDMGNVWZXRKJNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxydiphenylmethane, o-benzylphenol, phenol, 2-phenylmethyl, benzylphenol, 2-benzyl-phenol, 2-phenylmethyl phenol, alpha-phenyl-o-cresol, o-cresol, .alpha.-phenyl, unii-sf555bl24o, 2-benzyl phenol
PubChem CID 24216
Nombre IUPAC 2-bencilfenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=CC=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzylphenol
Punto de fusión 50°C to 54°C
Punto de ebullición 310°C to 312°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Beilstein 2045725
Índice Merck 14,1142
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Benzylphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Benzylphenol