Learn More
2-Bencil-4-clorofenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403207 25 g 25 g
11430631 100 g 100 g
11309679 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15403207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20112.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 120-32-1 | Molecular Formula: C13H11ClO | Molecular Weight: 218.68 g/mol
Used in soaps, anionic detergents, cosmetics and aerosol spray products. It is a useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bencil-4-clorofenol se utiliza en la formulación de productos desinfectantes y de limpieza. También se utiliza en jabones, detergentes aniónicos, cosméticos y productos en aerosol. Es un producto bioquímico útil para la investigación proteómica.
Solubilidad
Soluble en etanol y soluciones alcalinas. Soluble en agua (<1 mg/ml).
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-32-1
Fórmula molecular C13H11ClO
Peso molecular (g/mol) 218.68
Número MDL MFCD00020140
Clave InChI NCKMMSIFQUPKCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo clorophene, chlorophene, clorofene, o-benzyl-p-chlorophenol, neosabenyl, septiphene, benzylchlorophenol, bio-clave, 4-chloro-2-benzylphenol, santophen 1
PubChem CID 8425
Nombre IUPAC 2-Bencil-4-clorofenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzyl-4-chlorophenol
Punto de fusión 45°C to 51°C
Densidad 1.19
Punto de ebullición 160°C to 162°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 185°C (365°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 1959194
Índice Merck 14,2407
Información de solubilidad Soluble in ethanol,alkaline solutions. Soluble in water(<1mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.69
Porcentaje de pureza 96%