Learn More
2-Azido-2-desoxi-D-glucosa, TRC
Código de producto. 17900395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17900395 500 mg 500 miligramos
17943345 100 mg 100 miligramos
17910735 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17900395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA824100500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56883-39-7
Fórmula molecular C6 H11 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 205.17
Nombre IUPAC (3R,4R,5S,6R)-3-azido-6-(hidroximetil)oxano-2,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Azido-2-deoxy-D-glucose
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11N3O5/c7-9-8-3-5(12)4(11)2(1-10)14-6(3)13/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.0699