Learn More
2-Amino-6-cloropurina ribósido, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486399 1 g 1 g
15496399 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486399 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64468.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2004-07-1
Fórmula molecular C10H12ClN5O4
Peso molecular (g/mol) 301.69
Número MDL MFCD00005735
Clave InChI TXWHPSZYRUHEGT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-amino-6-chloropurine riboside, 2-amino-6-chloropurine-9-riboside
PubChem CID 46874491
Nombre IUPAC (3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-cloropurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES C1=NC2=C(N1C3C(C(C(O3)CO)O)O)N=C(N=C2Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chloropurine riboside
Punto de fusión 165°C to 167°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.69
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo