Learn More
2-Amino-6-cloropurina-9-ribósido, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15576016 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15576016 5 g 5 g
15566016 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15576016 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 226390050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2004-07-1
Fórmula molecular C10H12ClN5O4
Peso molecular (g/mol) 301.69
Clave InChI TXWHPSZYRUHEGT-UHFFFAOYNA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chloropurine-9-riboside
Punto de fusión 165.0°C to 175.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Rotación específica -35
Sinónimo 2-amino-6-chloropurine riboside, 2-amino-6-chloropurine-9-riboside
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso,methanol
SMILES C1=NC2=C(N1C3C(C(C(O3)CO)O)O)N=C(N=C2Cl)N
Nombre IUPAC (3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-cloropurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
PubChem CID 46874491
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.69
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-6-chloropurine-9-riboside
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.