Learn More
2-Amino-6-cloro-4-(dietilamino)pirimidina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10331710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10331710 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10331710 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00271DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-amino-6-chloro-4-(diethylamino)pyrimidine
CAS 116895-09-1
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H13ClN4
Número MDL MFCD00664696
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-amino-6-chloro-4-diethylamino pyrimidine, 6-chloro-n4,n4-diethylpyrimidine-2,4-diamine, 6-chloro-n∼4∼,n∼4∼-diethyl-2,4-pyrimidinediamine, 6-chloro-n*4*,n*4*-diethyl-pyrimidine-2,4-diamine, 2-amino-6-chloropyrimidin-4-yl diethylamine, acmc-20alz2, 6-chloro-n∼4∼,n∼4∼-diethylpyrimidine-2,4-diamine, 2,4-pyrimidinediamine, 6-chloro-n∼4∼,n∼4∼-diethyl, 2,4-pyrimidinediamine,6-chloro-n4,n4-diethyl-diethyl, 6-chloro-n4,n4-diethyl-pyrimidine-2,4-diamine
Clave InChI JZPXSIGRVGTURL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)C1=CC(Cl)=NC(N)=N1
Nombre IUPAC 6-cloro-4-N,4-N-dietilpirimidina-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 200.67
PubChem CID 1484287
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.67
Porcentaje de pureza 97%