missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-5-etil-4-feniltiazol, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 15428697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15428697 1 g 1 g
15438697 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15428697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52159.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 34176-47-1
Fórmula molecular C11H12N2S
Peso molecular (g/mol) 204.291
Número MDL MFCD00736900
Clave InChI JPFFDVPXYBZEPP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 147560
Nombre IUPAC 5-etil-4-fenil-1,3-tiazol-2-amina
SMILES CCC1=C(N=C(S1)N)C2=CC=CC=C2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-ethyl-4-phenylthiazole
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2-thiazolamine, 5-ethyl-4-phenyl, 2-amino-5-ethyl-4-phenylthiazole, 2-thiazolamine,5-ethyl-4-phenyl, 5-ethyl-4-phenyl-thiazol-2-ylamine, cambridge id 7169497, 5-ethyl-4-phenyl-2-thiazolamine, 5-ethyl-4-phenylthiazol-2-amine, 4-phenyl-5-ethyl-2-thiazoleamine, 2-amino-5-ethyl-4-phenyl-1,3-thiazole, 5-ethyl-4-phenyl-1,3-thiazole-2-ylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.29
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.