accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SNH2N

CAS RN 34176-47-1

IUPAC Nombre: 5-ethyl-4-phenyl-1,3-thiazol-2-amine
Sinónimos: 5-ethyl-4-phenyl-1,3-thiazol-2-amine
Peso molecular (g/mol): 204.29
Fórmula molecular: C11H12N2S
InChi Key: JPFFDVPXYBZEPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC1=C(N=C(N)S1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados