Learn More
2-Amino-3-fluorobenzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448138 250 mg 250 miligramos
15438138 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61580.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 115661-37-5 | C7H5FN2 | 136.129 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 115661-37-5
Fórmula molecular C7H5FN2
Peso molecular (g/mol) 136.129
Clave InChI UNISSOLHERSZOW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2783392
Nombre IUPAC 2-amino-3-fluorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)N)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-fluorobenzonitrile
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Sinónimo 2-cyano-6-fluoroaniline, benzonitrile,2-amino-3-fluoro, benzonitrile, 2-amino-3-fluoro, acmc-1c91u, ksc493s2f, 2-amino-3-fluorobenzenecarbonitrile
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido