Learn More
2-Alil-4,6-dibenzoilresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379495 5 g 5 g
11389495 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379495 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18722.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 102593-74-8 | C23H18O4 | 358.393 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102593-74-8
Fórmula molecular C23H18O4
Peso molecular (g/mol) 358.393
Número MDL MFCD02094038
Clave InChI FSYGSBMXRNPJAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-allyl-4,6-dibenzoylresorcinol, 5-allyl-4,6-dihydroxy-1,3-phenylene bis phenylmethanone, methanone, 4,6-dihydroxy-5-2-propenyl-1,3-phenylene bis phenyl, 4,6-dibenzoyl-2-prop-2-en-1-yl benzene-1,3-diol, 2allyl-4,6-dibenzoylresorcinol, methanone, 1,1'-4,6-dihydroxy-5-2-propen-1-yl-1,3-phenylene bis 1-phenyl, pubchem21315, acmc-20ao5t
PubChem CID 7010346
Nombre IUPAC (5-benzoil-2,4-dihidroxi-3-prop-2-enilfenil)-fenilmetanona
SMILES C=CCC1=C(C(=CC(=C1O)C(=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol
Punto de fusión 158°C to 163°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2168154
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.4
Porcentaje de pureza 98%