Learn More
2,9-Dimetil-5-decino, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15460198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460198 1 g 1 g
15470198 5 g 5 g
15480198 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15460198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53414.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19550-56-2 | Molecular Formula: C12H22 | Molecular Weight: 166.308 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19550-56-2
Fórmula molecular C12H22
Peso molecular (g/mol) 166.308
Número MDL MFCD00041611
Clave InChI RCFYJIGZQAOTFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,9-dimethyl-5-decyne, 2,9-dimethyl-dec-5-yne, acmc-1bu20, 5-decyne, 2,9-dimethyl, rcfyjigzqaotfv-uhfffaoysa
PubChem CID 140552
Nombre IUPAC 2,9-dimetildec-5-ino
SMILES CC(C)CCC#CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,9-Dimethyl-5-decyne
Densidad 0.77
Punto de ebullición 92°C (19 mmHg)
Fórmula lineal (CH3)2CH(CH2)2C≡C(CH2)2CH(CH3)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.31
Porcentaje de pureza 96%