Learn More
2,8,9-Triisobutil-2,5,8,9-tetraaza-1-fosfabiciclo[3.3.3]undecano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10455769 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10455769 1 g Frasco de vidrio 1 g
10867661 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10455769 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428250010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 331465-71-5 | C18H39N4P | 342.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 331465-71-5
Fórmula molecular C18H39N4P
Peso molecular (g/mol) 342.51
Número MDL MFCD03840347
Clave InChI WFHPXSHLCFHEIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,8,9-triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, triisobutylphosphatrane, 2,8,9-tris 2-methylpropyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, acmc-1bmup, 4,6,11-tris 2-methylpropyl-1,4,6,11-tetraza-5-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, nitrilotrisethylenetris isobutylimino phosphine, 2,8,9-tri-i-butyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, 2,8,9-triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phospha-bicyclo 3.3.3 undecane
PubChem CID 4571243
Nombre IUPAC 4,6,11-tris(2-metilpropilo)-1,4,6,11-tetraza-5-fosfabiciclo[3.3.3]undecano
SMILES CC(C)CN1CCN2CCN(P1N(CC2)CC(C)C)CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9640g/mL
Análisis elemental 60.60 to 65.65% C, 11.02 to 11.94% H, 15.70 to 17.01% N
Punto de ebullición 110.0°C to 118.0°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 10155
Gravedad específica 0.964
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.51
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.