Learn More
2,7-dimetiloctano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470207 1 g 1 g
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11470207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21646.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 1072-16-8 | Molecular Formula: C10H22 | Molecular Weight: 142.286 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-16-8
Fórmula molecular C10H22
Peso molecular (g/mol) 142.286
Número MDL MFCD00049100
Clave InChI KEVMYFLMMDUPJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octane, 2,7-dimethyl, diisoamyl, 2,7dimethyloctane, diisopentyl, octane,7-dimethyl, 2,7-dimethyl-octane, acmc-1bq62
PubChem CID 14070
Nombre IUPAC 2,7-dimetiloctano
SMILES CC(C)CCCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Dimethyloctane
Punto de fusión -55°C
Densidad 0.72
Punto de ebullición 159°C to 160°C
Fórmula lineal (CH3)2CH(CH2)4CH(CH3)2
Índice de refracción 1.409
Cantidad 1 g
Número UN UN3295
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.29
Porcentaje de pureza 98%