Learn More
2,7-dimetilnaftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480297 0.25 g 0.25 g
11470297 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21704.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 582-16-1 | C12H12 | 156.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 582-16-1
Fórmula molecular C12H12
Peso molecular (g/mol) 156.23
Número MDL MFCD00004121
Clave InChI LRQYSMQNJLZKPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 2,7-dimethyl, 2,7-dmn, unii-on63xh5bq4, 2,7-dimethyl-naphthalene, on63xh5bq4, acmc-1ar8i, 2,7-dimethylnaphthalene, naphthalene, 2,7-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11396
ChEBI CHEBI:48632
Nombre IUPAC 2,7-dimetilnaftaleno
SMILES CC1=CC2=CC(C)=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Dimethylnaphthalene
Punto de fusión 96°C to 98°C
Punto de ebullición 262°C to 264°C
Cantidad 0.25 g
Beilstein 1852737
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.23
Porcentaje de pureza 99%