Learn More
2,6-Difluorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446067 5 g 5 g
11436067 1 g 1 g
11456067 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25076.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 443-84-5 | C7H6F2 | 128.122 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 443-84-5
Fórmula molecular C7H6F2
Peso molecular (g/mol) 128.122
Número MDL MFCD00043898
Clave InChI MZLSNIREOQCDED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluorotoluene, benzene, 1,3-difluoro-2-methyl, 2.6-difluoro methyl benzene, 1,3-difluoro-2-methyl-benzene, 1,3-difluor-2-methylbenzol, pubchem1614, 2,6-difluoro toluene, acmc-209jxo, ksc493c9b
PubChem CID 581493
Nombre IUPAC 1,3-difluoro-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC=C1F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorotoluene
Densidad 1.13
Punto de ebullición 112°C to 115°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.4528
Cantidad 5 g
Número UN UN2388
Beilstein 1932656
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.12
Porcentaje de pureza 98%