Learn More
Bromuro de 2,6-difluorofenilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
15495415 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15495415 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58845.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorophenylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 1380918-98-8
Densidad 1.006
Fórmula molecular C6H3BrF2Zn
Número MDL MFCD09801448
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo 2,6-difluorophenylzinc bromide, bromo 2,6-difluorophenyl zinc, 2,6-difluorophenylzinc bromide solution, 2,6-difluorophenylzinc bromide 0.5m in tetrahydrofuran, 2,6-difluorophenylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 2,6-difluorophenylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran
Clave InChI PYSMUDJGPPCOFC-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.FC1=CC=CC(F)=[C-]1
Nombre IUPAC 2,6-difluorobenzen-1-uro; bromozincilio
Peso molecular (g/mol) 258.37
PubChem CID 24722677
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.37
Afficher plus Afficher moins
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.