Learn More
2,6-Difluorophenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10487962 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10487962 1 g Glass bottle 1 g
10212802 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10487962 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359150010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 162101-25-9
Fórmula molecular C6H5BF2O2
Peso molecular (g/mol) 157.911
Clave InChI DBZAICSEFBVFHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluorobenzeneboronic acid, 2,6-difluorophenyl boronic acid, 2,6-difluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorphenylboronic acid, 2,6-difluoro phenylboric acid, boronic acid, b-2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorophenylboricacid, pubchem1816, acmc-1celt
PubChem CID 2734336
Nombre IUPAC ácido (2,6-difluorofenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=CC=C1F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Difluorophenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.91
Porcentaje de pureza ≥96.5%
Forma física Crystalline Powder