Learn More
Isotiocianato de 2,6-difluorofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332707 1 g 1 g
11342707 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11903.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 207974-17-2 | C7H3F2NS | 171.165 g/mol
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate is used as chemical, organic and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isotiocianato de 2,6-difluorofenilo se utiliza como intermedio químico, orgánico y farmacéutico.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2-8 °C. Es sensible a la humedad. Incompatible con aminas, alcoholes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207974-17-2
Fórmula molecular C7H3F2NS
Peso molecular (g/mol) 171.165
Número MDL MFCD00041047
Clave InChI DBSXNGIBAKYMSS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4031601
Nombre IUPAC 1,3-difluoro-2-isothiocyanatobenzene
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)N=C=S)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorophenyl isothiocyanate
Densidad 1.325
Punto de ebullición 217°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.602
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Beilstein 2090586
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 2,6-difluorophenyl isothiocyanate, 2,6-difluorophenylisothiocyanate, benzene, 1,3-difluoro-2-isothiocyanato, 2,6-difluorobenzenisothiocyanate, pubchem5021, acmc-1caus, 2,6-difluorophenyl-isothiocyanate, 1,3-difluoro-2-isothiocyanato-benzene, benzene,1,3-difluoro-2-isothiocyanato
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.17
Porcentaje de pureza 97%