Learn More
Isocianato de 2,6-difluorofenil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313686 5 g 5 g
11303686 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14779.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 65295-69-4 | C7H3F2NO | 155.104 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65295-69-4
Fórmula molecular C7H3F2NO
Peso molecular (g/mol) 155.104
Número MDL MFCD00001998
Clave InChI YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluorophenyl isocyanate, 2,6-difluorophenylisocyanate, benzene, 1,3-difluoro-2-isocyanato, 2,6-difluorobenzenisocyanate, timtec-bb sbb006664, pubchem5023, acmc-1bcwu, 2,6 difluorophenylisocyanate, 2,6-difluoro phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2,6-difluoro benzene
PubChem CID 522162
Nombre IUPAC 1,3-difluoro-2-isocianatobenceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)N=C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorophenyl isocyanate
Punto de fusión 22°C to 25°C
Punto de ebullición 60°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Índice de refracción 1.4928
Cantidad 5 g
Número UN UN2930
Beilstein 7115873
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.11
Porcentaje de pureza 97%