Learn More
2,6-Difluorophenyl isocyanate, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10175700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10175700 1 g Glass bottle 1 g
10289263 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10175700 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308150010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS 65295-69-4
Fórmula molecular C7H3F2NO
Peso molecular (g/mol) 155.104
Número MDL MFCD00001998
Clave InChI YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluorophenyl isocyanate, 2,6-difluorophenylisocyanate, benzene, 1,3-difluoro-2-isocyanato, 2,6-difluorobenzenisocyanate, timtec-bb sbb006664, pubchem5023, acmc-1bcwu, 2,6 difluorophenylisocyanate, 2,6-difluoro phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2,6-difluoro benzene
PubChem CID 522162
Nombre IUPAC 1,3-difluoro-2-isocianatobenceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)N=C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Difluorophenyl isocyanate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 22.0°C to 25.0°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal F2C6H3NCO
Índice de refracción 1.4945 to 1.4965
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid or Low Melting Solid