Learn More
Bromuro de 2,6-difluorobencilmagnesio, 0,25 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460876 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15460876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54189.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro 2,6-difluorobencilmagnesio, 0,25 M in 2-MeTHF se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorobenzylmagnesium bromide
CAS 107549-26-8
Fórmula molecular C7H5BrF2Mg
Número MDL MFCD11113508
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo 2,6-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in 2-methf, 2,6-difluorobenzylmagnesium bromide, grignard reagent
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI KEOOIBWMYNKEEF-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC=CC(F)=C1C[Mg]Br
Nombre IUPAC bromo[(2,6-difluorophenyl)methyl]magnesium
Peso molecular (g/mol) 231.32
PubChem CID 73995681
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,25 M en 2-MeTHF