Learn More
2,6-Difluorobenzonitrilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478673 250 g 250 g
11458673 10 g 10 g
11468673 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478673 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10454.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1897-52-5 | C7H3F2N | 139.105 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1897-52-5
Fórmula molecular C7H3F2N
Peso molecular (g/mol) 139.105
Número MDL MFCD00001778
Clave InChI BNBRIFIJRKJGEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluorobenznitrile, benzonitrile, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-benzonitrile, 2,6-dfbn, unii-1j58z42a2e, 2,6-difluoro benzonitrile, 2,6-difluorobenzenecarbonitrile, 2,6-difluorophenylcyanide, ncr bf ff, 6-difluorobenzonitrile
PubChem CID 74695
Nombre IUPAC 2,6-difluorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorobenzonitrile
Punto de fusión 28°C to 32°C
Densidad 1.246
Punto de ebullición 197°C to 198°C
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.4875
Cantidad 250 g
Número UN UN3439
Beilstein 2045292
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 98%