Learn More
Ácido 2,6-difluorobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459837 1 g 1 g
11469837 5 g 5 g
11479837 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22805.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 162101-25-9 | C6H5BF2O2 | 157.911 g/mol
2,6-Difluorobenzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,6-difluorobencenoborónico se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162101-25-9
Fórmula molecular C6H5BF2O2
Peso molecular (g/mol) 157.911
Número MDL MFCD00792436
Clave InChI DBZAICSEFBVFHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluorobenzeneboronic acid, 2,6-difluorophenyl boronic acid, 2,6-difluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorphenylboronic acid, 2,6-difluoro phenylboric acid, boronic acid, b-2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorophenylboricacid, pubchem1816, acmc-1celt
PubChem CID 2734336
Nombre IUPAC ácido (2,6-difluorofenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=CC=C1F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼140°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 8545931
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.91
Porcentaje de pureza 98%