Learn More
2,6-Difluoroanilina, TRC
Código de producto. 30007384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007384 25 g 25 g
30006211 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007384 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44553025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5509-65-9
Fórmula molecular C6H5F2N
Peso molecular (g/mol) 129.11
Sinónimo 2,6-Difluorobenzenamine, 2,6-Difluorobenzeneamine, 2,6-Difluorophenylamine, NSC 127234;
SMILES Nc1c(F)cccc1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluoroaniline
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5F2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.039