Learn More
2,6-Difluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479933 100 g 100 g
11459933 5 g 5 g
11469933 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479933 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13020.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5509-65-9 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
2,6-Difluoroaniline is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-difluoroanalina es una materia prima importante y sirve de intermediario en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los productos agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5509-65-9
Fórmula molecular C6H5F2N
Peso molecular (g/mol) 129.11
Número MDL MFCD00007655
Clave InChI ODUZJBKKYBQIBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-phenylamine, 2,6-difluoro aniline, 2,6-difluorobenzenamine, 2,6-difluoranilin, 2,6 difluoroaniline, 2,6-diflouroaniline, pubchem4034, 2,6-difuluoroaniline
PubChem CID 79647
Nombre IUPAC 2,6-difluoroanilina
SMILES NC1=C(F)C=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluoroaniline
Densidad 1.275
Punto de ebullición 152°C to 154°C
Temperatura de inflamación 51°C (124°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.508
Cantidad 100 g
Número UN UN1992
Beilstein 2802697
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.11
Porcentaje de pureza 98%