Learn More
2,6-Difluoroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10317850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10317850 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10676392 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10331194 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10317850
Marca: Thermo Scientific Acros 188270050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 5509-65-9 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5509-65-9
Fórmula molecular C6H5F2N
Peso molecular (g/mol) 129.11
Número MDL MFCD00007655
Clave InChI ODUZJBKKYBQIBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-phenylamine, 2,6-difluoro aniline, 2,6-difluorobenzenamine, 2,6-difluoranilin, 2,6 difluoroaniline, 2,6-diflouroaniline, pubchem4034, 2,6-difuluoroaniline
PubChem CID 79647
Nombre IUPAC 2,6-difluoroanilina
SMILES NC1=C(F)C=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Difluoroaniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1990g/mL
Punto de ebullición 51°C to 52°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F2C6H3NH2
Índice de refracción 1.5070 to 1.509
Cantidad 5 mL
Beilstein 03, 727H
Gravedad específica 1.199
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Difluoroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.