Learn More
2,6-Dicloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloro-4,8-dipiperidino-pyrimido[5,4-d]pyrimidine |
| CAS | 7139-02-8 |
| Fórmula molecular | C16 H20 Cl2 N6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pyrimido[5,4-d]pyrimidine, 2,6-dichloro-4,8-di-1-piperidinyl-, Pyrimido[5,4-d]pyrimidine, 2,6-dichloro-4,8-dipiperidino- (6CI,7CI,8CI), 2,6-Dichloro-4,8-di-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidine, 2,6-Dichloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20Cl2N6/c17-15-20-12-11(13(21-15)23-7-3-1-4-8-23)19-16(18)22-14(12)24-9-5-2-6-10-24/h1-10H2 |
| SMILES | Clc1nc(N2CCCCC2)c3nc(Cl)nc(N4CCCCC4)c3n1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloro-4,8-di(piperidina-1-il)pirimido[5,4-d]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 367.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.1127 |