Learn More
2,5-Norbornadieno, 97%, estabilizado con 250 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328835 25 mL 25 ml
11338835 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328835 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13935.AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.16€
    38.65€ / 25 ml
    Ahorro 7.51€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 121-46-0 | C7H8 | 92.14 g/mol
2,5-Norbornadiene is used as an intermediate in prostaglandin synthesis and shows anti-ethylene effect on plants. It acts as a starting material for the synthesis of diamantane and as an acetylene transfer agent for instance, in reaction with 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine. It is also a useful dienophile in Diels-Alder reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-norbornadieno se utiliza como producto intermedio en la síntesis de prostaglandinas. Además, muestra el efecto antietileno en las plantas. Actúa como material de partida para la síntesis de diamantano y como agente de transferencia de acetileno, por ejemplo, en reacción con la 3,6-di-2-piridil-1,2,4,5-tetrazina. También es un dienófilo útil en las reacciones de Diels-Alder.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes fuertes, los ácidos fuertes y las bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-46-0
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 92.14
Número MDL MFCD00082301
Clave InChI SJYNFBVQFBRSIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-norbornadiene, bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene, norbornadiene, unii-w9ztq75zus, bicyclo 2.2.1 heptadiene, 8,9,10-trinorborna-2,5-diene, w9ztq75zus, dicycloheptadiene
PubChem CID 8473
Nombre IUPAC biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dieno
SMILES C1C2C=CC1C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Norbornadiene
Nombre de nota stabilized with 250ppm BHT
Punto de fusión -20°C
Densidad 0.906
Punto de ebullición 88°C to 90°C
Temperatura de inflamación −11°C (12°F)
Índice de refracción 1.47
Cantidad 25 mL
Número UN UN2251
Beilstein 506224
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.14
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Norbornadiene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene