Learn More
2,5-dimetilhexano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479140 5 g 5 g
11489140 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11479140 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15221.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 592-13-2 | C8H18 | 114.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-13-2
Fórmula molecular C8H18
Peso molecular (g/mol) 114.23
Número MDL MFCD00008951
Clave InChI UWNADWZGEHDQAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo biisobutyl, hexane, 2,5-dimethyl, diisobutyl, 2,5-dimethyl hexane, hexane,5-dimethyl, acmc-209mbd, 2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethylhexane 5g, hexane, 2,5-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11592
Nombre IUPAC 2,5-dimetilhexano
SMILES CC(C)CCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylhexane
Densidad 0.694
Punto de ebullición 107°C to 108°C
Temperatura de inflamación 26°C (80°F)
Índice de refracción 1.392
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1696877
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.23
Porcentaje de pureza 99%