Learn More
2,5-Dimetoxi-2,5-dihidrofurano, 97 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13408318 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13408318 100 g Frasco de vidrio 100 g
1 options
Código de producto. 13408318 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115531000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran
Nombre de nota 99%
CAS 332-77-4
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 160.0°C to 162.0°C
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H10O3
Índice de refracción 1.4330 to 1.4360
Número MDL MFCD00003220
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.07
Sinónimo 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis+trans, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, mixture of cis and trans, pubchem6933, ksc490q3d, furan,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran,c&t, 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran,c&t, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans
Información de solubilidad Solubility in water: 368g/L (20°C)
Clave InChI WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC1OC(OC)C=C1
Nombre IUPAC 2,5-dimetoxi-2,5-dihidrofurano
Peso molecular (g/mol) 130.14
PubChem CID 78974
Viscosidad 2.1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran,mixture of cis and trans
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.