Learn More
2,5-Dihidrofurano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10795452 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10795452 100 g Frasco de vidrio 100 g
10341150 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10795452 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 244781000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1708-29-8 | C4H6O | 70.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1708-29-8
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Clave InChI ARGCQEVBJHPOGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furan, 2,5-dihydro, 3-oxolene, 1-oxa-3-cyclopentene, 2,5-dihydro-furan, furan,5-dihydro, oxa-3-cyclopentene, 2,5 dihydrofurane, 2,5-dihydro-fura, pubchem3987, acmc-1buc6
PubChem CID 15570
Nombre IUPAC 2,5-dihidrofurano
SMILES C1C=CCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dihydrofuran
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 66.0°C to 67.0°C
Temperatura de inflamación −016°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dihydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.