Learn More
2,5-Dihidro-2,5-dimetoxifurano, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495987 250 g 250 g
11444070 100 g 100 g
11454070 500 g 500 g
11485987 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11495987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25028.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 332-77-4 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 332-77-4
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Número MDL MFCD00003220
Clave InChI WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis+trans, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, mixture of cis and trans, pubchem6933, ksc490q3d, furan,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran,c&t, 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran,c&t, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans
PubChem CID 78974
Nombre IUPAC 2,5-dimetoxi-2,5-dihidrofurano
SMILES COC1OC(OC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran
Nombre de nota cis + trans
Punto de fusión <-40°C
Densidad 1.072
Punto de ebullición 160°C to 162°C
Temperatura de inflamación 47°C (116°F)
Índice de refracción 1.435
Cantidad 250 g
Número UN UN3271
Beilstein 113225
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 99%