Learn More
Thermo Scientific™ 2,5-Dihidro-2,5-dimetoxifurano, cis + trans, 99 %
Código de producto. 15443277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443277 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15443277 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B25028.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 332-77-4 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 332-77-4
Punto de fusión <-40°
Densidad 1.072
Punto de ebullición 160-162°
Temperatura de inflamación 47°(116°F)
Fórmula molecular C6H10O3
Número MDL MFCD00003220
Cantidad 50 g
Número UN UN1993
Sinónimo 2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran;
Clave InChI WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC1OC(OC)C=C1
Nombre IUPAC 2,5-dimetoxi-2,5-dihidrofurano
Peso molecular (g/mol) 130.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido