Learn More
2,5-Difluorotiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15464917
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15464917 5 g 5 g
15454917 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15464917
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32225.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1029623-72-0
Fórmula molecular C7H5F2NS
Peso molecular (g/mol) 173.181
Número MDL MFCD09757552
Clave InChI SUFZOIVUVDOCQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-difluorothiobenzamide, benzenecarbothioamide,2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzothioamide, 2,5-difluorobenzene-1-carbothioamide
PubChem CID 22713117
Nombre IUPAC 2,5-difluorobencenocarbotioamida
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=S)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Difluorothiobenzamide
Punto de fusión 109°C to 113°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.18
Porcentaje de pureza 97%