Learn More
Ácido 2,5-difluorofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10732063 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10732063 1 g Frasco de vidrio 1 g
10732253 10 g Glass bottle 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10732063 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359140010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 193353-34-3
Fórmula molecular C6H5BF2O2
Peso molecular (g/mol) 157.91
Clave InChI KTOJGSDLJNUAEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-difluorophenyl boronic acid, 2,5-difluorobenzeneboronic acid, 2,5-difluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,5-difluorophenyl, 2,5-difluorophenylboronicacid, 2,5-fluorobenzene boronic acid, pubchem1820, acmc-1c1am, ksc174i6r, 2,5-difluoro phenylboronic acid
PubChem CID 2734335
Nombre IUPAC ácido (2,5-difluorofenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Difluorophenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 105°C to 110°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.91
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Difluorophenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación