Learn More
Ácido 2,5-difluorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427214 25 g 25 g
11407214 1 g 1 g
11417214 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427214 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21595.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85068-27-5 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85068-27-5
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.131
Número MDL MFCD00010000
Clave InChI FKCRTRYQHZHXES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-difluorophenylacetic acid, 2-2,5-difluorophenyl acetic acid, 2,5-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,5-difluoro, 2,5-difluorophenylaceticacid, pubchem4151, acmc-209xvw, ksc448m9d, 2,5-difluorophenyl-acetic acid, rarechem al bo 0248
PubChem CID 522823
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,5-difluorofenil)acético
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)CC(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Difluorophenylacetic acid
Punto de fusión 123°C to 127°C
Cantidad 25 g
Beilstein 6844956
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 98%