Learn More
Isocianato de 2,5-difluorofenil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382837 250 mg 250 miligramos
11372837 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15996.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39718-32-6 | C7H3F2NO | 155.104 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39718-32-6
Fórmula molecular C7H3F2NO
Peso molecular (g/mol) 155.104
Número MDL MFCD00013843
Clave InChI SNHIIFOXCRYGGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733266
Nombre IUPAC 1,4-difluoro-2-isocianatobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N=C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Difluorophenyl isocyanate
Densidad 1.323
Punto de ebullición 78°C (33 mmHg)
Temperatura de inflamación 56°C (132°F)
Índice de refracción 1.494
Cantidad 250 mg
Número UN UN3080
Beilstein 2091753
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 2,5-difluorophenyl isocyanate, 2,5-difluorophenylisocyanate, benzene, 1,4-difluoro-2-isocyanato, isocyanic acid 2,5-difluorophenyl ester, 2,5-difluorobenzenisocyanate, pubchem5022, acmc-1ahno, 2,5-difluoro-phenyl-isocyanate, benzene,1,4-difluoro-2-isocyanato
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.11
Porcentaje de pureza 98%