Learn More
2,5-Difluorobenzonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437886 25 g 25 g
11427886 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14014.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64248-64-2 | C7H3F2N | 139.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64248-64-2
Fórmula molecular C7H3F2N
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00001777
Clave InChI OJTMHIMQUQOLJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2,5-difluoro, 2,5-difluoro benzonitrile, 2,5-difluoro-benzonitrile, 2,5-difluorobenzenecarbonitrile, ncr bf ef, pubchem4754, 2,5-diflurobenzonitrile, 2,5 difluorobenzonitrile, 2,5-difluorobenzonitrile
PubChem CID 123558
Nombre IUPAC 2,5-difluorobenzonitrilo
SMILES FC1=CC=C(F)C(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Difluorobenzonitrile
Punto de fusión 31°C to 35°C
Punto de ebullición 188°C
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 2085640
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza ≥98%