Learn More
Ácido 2,5-difluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471117 1 g 1 g
11481117 5 g 5 g
11491117 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11471117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24113.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 193353-34-3 | C6H5BF2O2 | 157.911 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 193353-34-3
Fórmula molecular C6H5BF2O2
Peso molecular (g/mol) 157.911
Número MDL MFCD01863171
Clave InChI KTOJGSDLJNUAEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-difluorophenyl boronic acid, 2,5-difluorobenzeneboronic acid, 2,5-difluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,5-difluorophenyl, 2,5-difluorophenylboronicacid, 2,5-fluorobenzene boronic acid, pubchem1820, acmc-1c1am, ksc174i6r, 2,5-difluoro phenylboronic acid
PubChem CID 2734335
Nombre IUPAC ácido (2,5-difluorofenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Difluorobenzeneboronic acid
Cantidad 1 g
Beilstein 8833254
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.91
Porcentaje de pureza 96%