Learn More
Éster de bis(pinacol) de 2,5-difluorobenceno-1,4-diborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464726 250 mg 250 miligramos
15454726 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59025.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 303006-90-8 | C18H26B2F2O4 | 366.019 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 303006-90-8
Fórmula molecular C18H26B2F2O4
Peso molecular (g/mol) 366.019
Número MDL MFCD12407211
Clave InChI PJCSUAIUPWCQRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-2,5-difluoro-1,4-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,5-difluoro-1,4-phenylenediboronic acid, pinacol ester, 2-2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,5-difluoro-1,4-phenylenediboronic acid,pinacol ester, 2,2'-2,5-difluoro-p-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2-2,5-difluoro-1,4-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 53216814
Nombre IUPAC 2-[2,5-difluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2F)B3OC(C(O3)(C)C)(C)C)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Difluorobenzene-1,4-diboronic acid bis(pinacol) ester
Punto de fusión 202°C to 205°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.02
Porcentaje de pureza 96%