Learn More
2,5-Difluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424003 50 g 50 g
11414003 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424003 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10272.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 367-30-6 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
2,5-Difluoroaniline was used in the synthesis of 2,4-di-tert-butyl-6-[(2,5-difluorophenyl)iminomethyl]phenol. It was also used in ultrasound-assisted preparation of 1,4-diazabutadienes. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,5-difluoroanilina se utilizó en la síntesis de 2,4-di-terc-butil-6-[(2,5-difluorofenil)iminometil]fenol. También se empleó en la preparación asistida por ultrasonido de 1,4-diazabutadienos. Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-30-6
Fórmula molecular C6H5F2N
Peso molecular (g/mol) 129.11
Número MDL MFCD00007651
Clave InChI YNOOQIUSYGWMSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzenamine, 2,5-difluoro-phenylamine, aniline, 2,5-difluoro, 2.5-difluoroaniline, aniline,5-difluoro, pubchem1531, 2,5-difluoro-aniline, 2,5-difluorophenylamine, benzenamine,5-difluoro
PubChem CID 67775
Nombre IUPAC 2,5-difluoroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Difluoroaniline
Punto de fusión 13°C to 14°C
Densidad 1.285
Punto de ebullición 171°C to 174°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.513
Cantidad 50 g
Número UN UN2941
Beilstein 2802549
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.11
Porcentaje de pureza 98%