Learn More
2,5-bis(Dietilamino)fenil-1,3,4-oxadiazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479936 25 g 25 g
11489936 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20901.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1679-98-7
Fórmula molecular C22H28N4O
Peso molecular (g/mol) 364.493
Número MDL MFCD00798595
Clave InChI UZGVMZRBRRYLIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-bis 4-diethylaminophenyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis 4'-diethylaminophenyl-1,3,4-oxadiazole, benzenamine, 4,4'-1,3,4-oxadiazole-2,5-diyl bis n,n-diethyl, 4-5-4-diethylamino phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl-n,n-diethylaniline, 4-5-4-diethylamino phenyl 1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl diethylamine, acmc-209dxi, 2,5-bis 4-diethylaminophenyl-1,3,4-oxadiazol, 2,5-bis 4-diethylaminophenyl-1,3,4-oxadizole
PubChem CID 74301
Nombre IUPAC 4-[5-[4-(Dietilamino)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-N,N-dietilanilina
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C2=NN=C(O2)C3=CC=C(C=C3)N(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Bis(diethylamino)phenyl-1,3,4-oxadiazole
Punto de fusión 148°C to 151°C
Cantidad 25 g
Beilstein 569499
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.49
Porcentaje de pureza 98%