Learn More
2,5-Anhidro-D-glucitol-1,6-difosfato, TRC
Código de producto. 30012476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012476 5 mg 5 miligramos
30003379 10 mg 10 miligramos
30004136 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012476 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6480205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4429-47-4
Fórmula molecular C6 H14 O11 P2
Peso molecular (g/mol) 324.12
Nombre IUPAC [(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(fosfonooximetil)oxolano-2-il]metil dihidrógeno fosfato
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)O)O[C@H]1COP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Anhydro-D-glucitol-1,6-diphosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O11P2/c7-5-3(1-15-18(9,10)11)17-4(6(5)8)2-16-19(12,13)14/h3-8H,1-2H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.0011
Porcentaje de pureza >95%