Learn More
2,5-Anhidro-D-glucitol-1,6-difosfato, TRC
Código de producto. 30003379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003379 10 mg 10 miligramos
30012476 5 mg 5 miligramos
30004136 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003379 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA64802010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4429-47-4
Fórmula molecular C6 H14 O11 P2
Peso molecular (g/mol) 324.12
Nombre IUPAC [(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(fosfonooximetil)oxolano-2-il]metil dihidrógeno fosfato
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)O)O[C@H]1COP(=O)(O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2,5-Anhydro-D-glucitol-1,6-diphosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O11P2/c7-5-3(1-15-18(9,10)11)17-4(6(5)8)2-16-19(12,13)14/h3-8H,1-2H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.0011
Porcentaje de pureza >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.