Descripción
- La 2'5' ADP Sepharose 4B une e inmoviliza las enzimas que requieren cofactor de NADP
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de unión | >0,4 mg de G6PDH/ml |
| Concentración | Aprox. 2 μmol de 2'5' ADP/ml de medio drenado |
| Concentración de ligando | 2 μM de 2′5′ ADP/ml de medio drenado |
| Matriz | Agarosa al 4 % |
| Tamaño de partículas | 90 μm |
| pH | De 4 a 10 |
| Cantidad | 5 g |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para la purificación de enzimas que requieren NADP como cofactor. |
| Material | Agarosa al 4 % |