Learn More
2-(4-Metanassulfonil-fenilo)-1-(6-metil-piridina-3-il)-etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone |
| CAS | 221615-75-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 H15 N O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-ethanone, 1-(6-Methylpyridin-3-yl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15NO3S/c1-11-3-6-13(10-16-11)15(17)9-12-4-7-14(8-5-12)20(2,18)19/h3-8,10H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cn1)C(=O)Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-(6-metilpiridina-3-il)-2-(4-metilsulfonilfenil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 289.35 |
| Mostrar más |