Learn More
2,4-Hexadiyne, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11302496
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
11302496 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 11302496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06377.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2809-69-0
Fórmula molecular C6H6
Peso molecular (g/mol) 78.11
Número MDL MFCD00041617
Clave InChI PCTCNWZFDASPLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-hexadiyne, dimethylbutadiyne, dimethyldiacetylene, acmc-209h0v, ch3c.$.cc.$.cch3, hexa-2,4-diyn-1-yl
PubChem CID 137727
Nombre IUPAC hexa-2,4-diyne
SMILES CC#CC#CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Hexadiyne
Punto de fusión 66°C to 68°C
Punto de ebullición 127°C to 129°C
Cantidad 2 g
Número UN UN1325
Beilstein 1731159
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.11
Porcentaje de pureza 98%