Learn More
2,4-Hexadieno, téc. 90 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific™
Código de producto. 15480178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480178 25 g 25 g
15460178 1 g 1 g
15470178 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53404.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2,4-hexadieno se utiliza en la producción de 3,6-dimetil-3,6-dihidro-[1,2]ditiina.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter etílico y cloroformo. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-46-1
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.15
Número MDL MFCD00009297,MFCD00009297
Clave InChI APPOKADJQUIAHP-CIIODKQPSA-N
Sinónimo unii-g4m9133vs9, 2,4-hexadiene, e,z, cis,trans-2,4-hexadiene, 2,4-hexadiene, e , z-ch3ch=chch=chch3, cis,trans-hexa-2,4-diene, 2,4-hexadiene, 2e,4z, cis-2-trans-4-hexadiene, e,z-2,4-hexadiene, z,e-2,4-hexadiene
PubChem CID 643786
Nombre IUPAC (2Z,4E)-hexa-2,4-dieno
SMILES C\C=C\C=C/C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Hexadiene
Nombre de nota mixture of isomers
Densidad 0.72
Punto de ebullición 82°C
Temperatura de inflamación −14°C (−7°F)
Fórmula lineal CH3CH=CHCH=CHCH3
Índice de refracción 1.445
Cantidad 25 g
Número UN UN2458
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico