Learn More
2,4-Hexadieno, 90 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10327561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10327561 1 g Frasco de vidrio 1 g
10295371 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10327561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 346670010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 592-46-1 | C6H10 | 82.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-46-1
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.15
Número MDL MFCD00009297,MFCD00009297
Clave InChI APPOKADJQUIAHP-CIIODKQPSA-N
Sinónimo unii-g4m9133vs9, 2,4-hexadiene, e,z, cis,trans-2,4-hexadiene, 2,4-hexadiene, e , z-ch3ch=chch=chch3, cis,trans-hexa-2,4-diene, 2,4-hexadiene, 2e,4z, cis-2-trans-4-hexadiene, e,z-2,4-hexadiene, z,e-2,4-hexadiene
PubChem CID 643786
Nombre IUPAC (2Z,4E)-hexa-2,4-dieno
SMILES C\C=C\C=C/C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Hexadiene
Nombre de nota tech. 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.7200g/mL
Punto de ebullición 82°C
Temperatura de inflamación -8°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH=CHCH=CHCH3
Índice de refracción 1.45
Cantidad 1 g
Beilstein 01, 254
Gravedad específica 0.72
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.14
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Hexadiene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.