Learn More
2-[(4-Fluorofenil)sulfonil]-N'-hidroxietanimidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10498002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10498002 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10447432 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10498002 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM08532EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 175203-76-6
Fórmula molecular C8H9FN2O3S
Peso molecular (g/mol) 232.229
Número MDL MFCD00205110
Clave InChI STPCRDRACVTHTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-fluorophenyl sulfonyl-n'-hydroxyethanimidamide, 2-4-fluorobenzenesulfonyl acetamide oxime, 2-4-fluorobenzenesulphonyl acetamide oxime, 2-4-fluorophenyl sulfonyl-n-hydroxyacetimidamide, 2-4-fluorophenyl sulfonyl-n-hydroxyethanimidamide, 1-4-fluorophenyl sulfonyl-2-hydroxyimino eth-2-ylamine, 2-4-fluorobenzenesulphonyl acetamidoxime, 2-4-fluorobenzenesulfonyl-n'-hydroxyethanimidamide, z-2-4-fluorobenzenesulfonyl-n'-hydroxyethanimidamide, 2-4-fluorophenylsulfonyl-n-hydroxy-acetamidine
PubChem CID 9580384
Nombre IUPAC 2-(4-fluorofenil)sulfonil-N'-hidroxietanimidamida
SMILES C1=CC(=CC=C1F)S(=O)(=O)CC(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-N';-hydroxyethanimidamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal FC6H4SO2CH2C(=NOH)NH2
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.23
Porcentaje de pureza 97%